5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5037-1G B5037-5G
TCIAB5037-1GEA 788 DKK
TCIAB5037-1G TCIAB5037-5G
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
MDL Number: MFCD12031921
CAS-nummer: 258886-04-3