2-Ethoxyethylacetat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Ethylglykolacetat
A13639.0F
A13639.AP
A13639.0FEA
854
DKK
A13639.0F
A13639.AP
2-Ethoxyethylacetat ≥98%
2-Ethoxyethylacetat
Purity: 98+%
CAS No.: 111-15-9
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Fruit-like
Melting Point: -62°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1748677
Merck Reference: 14,3751
UN No.: 1172
MDL No.: MFCD00009251
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molekylvægt: 132.16 g/mol Kogepunkt: 155…157 °C Smeltepunkt: –62 °C Massefylde: 0.975 Flammepunkt: 52 °C (126 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009251 CAS-nummer: 111-15-9 EINECS: 203-839-2 UN nummer: 1172 ADR: 3 III Merck Index: 13,03787 |