5-Bromo-2-phenylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5018-1G B5018-5G
TCIAB5018-1GEA 1150 DKK
TCIAB5018-1G TCIAB5018-5G
5-Bromo-2-phenylpyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Molekylvægt: 234.10 g/mol
MDL Number: MFCD04114181
CAS-nummer: 27012-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=903707c27dffc2afe4f0536d43b88a561db04169&vid=903707c27dffc2afe4f0536d43b88a561db04169&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C