3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5000-1G B5000-5G
TCIAB5000-1GEA 501 DKK
TCIAB5000-1G TCIAB5000-5G
3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-ethoxypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
Molekylvægt: 202.05 g/mol
Kogepunkt: 240°C
Smeltepunkt: 9°C
MDL Number: MFCD00234116
CAS-nummer: 17117-17-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %