N-(6-Bromhexyl)phthalimid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4987-5G B4987-25G
TCIAB4987-5GEA 362 DKK
TCIAB4987-5G TCIAB4987-25G
N-(6-Bromhexyl)phthalimid ≥98.0% (by GC)
N-(6-Bromhexyl)phthalimid
Formel: C₁₄H₁₆BrNO₂
Kogepunkt: 188°C
MDL Number: MFCD00023098
CAS-nummer: 24566-79-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C