4-Bromo-2,6-diethynylpyridine
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4921-200MG B4921-1G
TCIAB4921-200MGEA 1630 DKK
TCIAB4921-200MG TCIAB4921-1G
4-Bromo-2,6-diethynylpyridine
4-Bromo-2,6-diethynylpyridine
Formel: C₉H₄BrN
CAS-nummer: 1374038-64-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C