7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: HN-D1
B4908-200MG B4908-1G
TCIAB4908-200MGEA 1150 DKK
TCIAB4908-200MG TCIAB4908-1G
7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine ≥98.0% (by HPLC)
7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Formel: C₃₆H₂₀N₂O₄
Smeltepunkt: 376°C
CAS-nummer: 1395881-55-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.80 to 5.50 %