3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
HN-D2
B4907-200MG
B4907-1G
TCIAB4907-200MGEA
1470
DKK
TCIAB4907-200MG
TCIAB4907-1G
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
3,3'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Formel:
C₃₆H₂₀N₂O₄ Smeltepunkt: 340°C |
CAS-nummer:
1395881-58-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Elemental analysis (Nitrogen) | 4.90 to 5.40 % |