9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4897-1G B4897-5G
TCIAB4897-1GEA 928 DKK
TCIAB4897-1G TCIAB4897-5G
9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (by GC)
9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene
Formel: C₂₆H₁₇Br
Molekylvægt: 409.33 g/mol
MDL Number: MFCD28100940
CAS-nummer: 1023674-80-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %