3,3'-Bis[di(p-tolyl)amino]biphenyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4874-1G
B4874-5G
TCIAB4874-1GEA
895
DKK
TCIAB4874-1G
TCIAB4874-5G
3,3'-Bis[di(p-tolyl)amino]biphenyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,3'-Bis[di(p-tolyl)amino]biphenyl
Formel:
C₄₀H₃₆N₂ |
MDL Number:
MFCD16036283 CAS-nummer: 161485-60-5 |