2-Bromo-8-iododibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4867-200MG B4867-1G
TCIAB4867-200MGEA 386 DKK
TCIAB4867-200MG TCIAB4867-1G
2-Bromo-8-iododibenzofuran ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-8-iododibenzofuran
Formel: C₁₂H₆BrIO
Molekylvægt: 372.99 g/mol
MDL Number: MFCD28975101
CAS-nummer: 916435-41-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C