1-Boc-3-fluoro-4-piperidone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4858-200MG B4858-1G
TCIAB4858-200MGEA 624 DKK
TCIAB4858-200MG TCIAB4858-1G
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone ≥97.0% (by GC)
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formel: C₁₀H₁₆FNO₃
MDL Number: MFCD10566554
CAS-nummer: 211108-50-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8de80e375979a577d85884a1b61b890c4154f2a0&vid=8de80e375979a577d85884a1b61b890c4154f2a0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C