1-Bromo-3-n-octylbenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4817-1G B4817-5G
TCIAB4817-1GEA 468 DKK
TCIAB4817-1G TCIAB4817-5G
1-Bromo-3-n-octylbenzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-3-n-octylbenzene
Formel: C₁₄H₂₁Br
CAS-nummer: 663949-34-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %