5-Brom-o-toluonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B4808-1G
B4808-5G
TCIAB4808-1GEA
345
DKK
TCIAB4808-1G
TCIAB4808-5G
5-Brom-o-toluonitril ≥98.0% (by GC)
5-Brom-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN |
MDL Number:
MFCD08061920 CAS-nummer: 156001-51-3 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |