(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4787-1G B4787-5G
TCIAB4787-1GEA 140 DKK
TCIAB4787-1G TCIAB4787-5G
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00190828
CAS-nummer: 73323-65-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +64.0 to +67.0 deg (C=1,MeOH)