2-(Benzyloxy)benzoesyre 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Benzyloxybenzoic acid
B4766-5G
B4766-25G
TCIAB4766-5GEA
493
DKK
TCIAB4766-5G
TCIAB4766-25G
2-(Benzyloxy)benzoesyre 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-(Benzyloxy)benzoesyre
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molekylvægt: 228.25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051940 CAS-nummer: 14389-86-7 UN nummer: 3077 ADR: 9 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |