N-(4-Bromophenyl)-4-biphenylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4753-1G B4753-5G
TCIAB4753-1GEA 517 DKK
TCIAB4753-1G TCIAB4753-5G
N-(4-Bromophenyl)-4-biphenylamine ≥98.0% (by GC)
N-(4-Bromophenyl)-4-biphenylamine
Formel: C₁₈H₁₄BrN
MDL Number: MFCD20486764
CAS-nummer: 1160294-93-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C