2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
B4750-200MG B4750-1G
TCIAB4750-200MGEA 206 DKK
TCIAB4750-200MG TCIAB4750-1G
2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Formel: C₉H₉BrO
Molekylvægt: 213.074 g/mol
Kogepunkt: 83°C
MDL Number: MFCD04038955
CAS-nummer: 51012-65-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %