2-Bromo-4-methoxy-6-nitrobenzenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4723-1G B4723-5G
TCIAB4723-1GEA 140 DKK
TCIAB4723-1G TCIAB4723-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrobenzenol ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrobenzenol
Formel: C₇H₆BrNO₄
MDL Number: MFCD06797984
CAS-nummer: 115929-59-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C