2-Bromophenanthrene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4671-200MG B4671-1G
TCIAB4671-200MGEA 312 DKK
TCIAB4671-200MG TCIAB4671-1G
2-Bromophenanthrene ≥97.0% (by GC)
2-Bromophenanthrene
Formel: C₁₄H₉Br
Kogepunkt: 185°C
MDL Number: MFCD13191756
CAS-nummer: 62162-97-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C