3-Brom-4-Fluorbenzylalkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
B4656-5G B4656-25G
TCIAB4656-5GEA 255 DKK
TCIAB4656-5G TCIAB4656-25G
3-Brom-4-Fluorbenzylalkohol ≥98.0% (by GC)
3-Brom-4-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
Kogepunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00143093
CAS-nummer: 77771-03-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %