3-(4-Bromophenyl)pyridine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4617-1G B4617-5G
TCIAB4617-1GEA 600 DKK
TCIAB4617-1G TCIAB4617-5G
3-(4-Bromophenyl)pyridine ≥96.0% (by GC)
3-(4-Bromophenyl)pyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04116232
CAS-nummer: 129013-83-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C