1-Brom-2-ethynylbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
B4608-1G B4608-5G
TCIAB4608-1GEA 838 DKK
TCIAB4608-1G TCIAB4608-5G
1-Brom-2-ethynylbenzen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-2-ethynylbenzen
Formel: C₈H₅Br
Molekylvægt: 181.03 g/mol
Kogepunkt: 94°C
Smeltepunkt: 52
Massefylde: 1.4434
Flammepunkt: 63°C
MDL Number: MFCD01863358
CAS-nummer: 766-46-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %