2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Stabilization: Stabilised with copper chip
B4585-1G B4585-5G
TCIAB4585-1GEA 534 DKK
TCIAB4585-1G TCIAB4585-5G
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (by GC) stabilised
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene
Formel: C₁₂H₁₈BrIS
Opbevaringstemperatur: Fryser
CAS-nummer: 1034352-30-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %