1-(Bromomethyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B4563-5G B4563-25G
TCIAB4563-5GEA 337 DKK
TCIAB4563-5G TCIAB4563-25G
1-(Bromomethyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
1-(Bromomethyl)naphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
Kogepunkt: 118°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010804
CAS-nummer: 3163-27-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C