Ethyl tridecanoat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Purity: 97%
CAS No.: 28267-29-0
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.41
Flash Point:
Formel:
C₁₅H₃₀O₂ Kogepunkt: 121…123 °C (2,2 mmHg) Massefylde: 0,86 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008978 CAS-nummer: 28267-29-0 EINECS: 248-929-2 |