2-Bromfuran ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with calcia (CaO)
B4555-1G B4555-5G
TCIAB4555-1GEA 321 DKK
TCIAB4555-1G TCIAB4555-5G
2-Bromfuran ≥98.0% (by GC) stabilised
2-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Kogepunkt: 102°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00216609
CAS-nummer: 584-12-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %