2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4554-1G B4554-5G B4554-25G
TCIAB4554-1GEA 345 DKK
TCIAB4554-1G TCIAB4554-5G TCIAB4554-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (by GC)
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₇NOS
MDL Number: MFCD00006698
CAS-nummer: 5325-20-2
EINECS: 226-197-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C