2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4512-1G B4512-5G
TCIAB4512-1GEA 181 DKK
TCIAB4512-1G TCIAB4512-5G
2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MDL Number: MFCD12406888
CAS-nummer: 49669-14-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C