6-Brom-m-toluidin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4507-5G B4507-25G
TCIAB4507-5GEA 247 DKK
TCIAB4507-5G TCIAB4507-25G
6-Brom-m-toluidin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 130°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01806278
CAS-nummer: 53078-85-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %