9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4475-200MG B4475-1G
TCIAB4475-200MGEA 222 DKK
TCIAB4475-200MG TCIAB4475-1G
9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (by GC)
9-(4-Bromophenyl)-10-phenylanthracene
Formel: C₂₆H₁₇Br
MDL Number: MFCD24842536
CAS-nummer: 625854-02-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C