1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B4465-1G B4465-5G
TCIAB4465-1GEA 353 DKK
TCIAB4465-1G TCIAB4465-5G
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Formel: C₁₃H₁₇NO
Kogepunkt: 99°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044806
CAS-nummer: 34737-89-8
EINECS: 252-176-5
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %