2-Bromo-7-iodofluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-7-iodo-9H-fluorene
B4431-5G B4431-25G
TCIAB4431-5GEA 353 DKK
TCIAB4431-5G TCIAB4431-25G
2-Bromo-7-iodofluorene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-7-iodofluorene
Formel: C₁₃H₈BrI
Molekylvægt: 371.02 g/mol
MDL Number: MFCD12024276
CAS-nummer: 123348-27-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C