Bortrichlorid ∼17% ∼1 mol/L in hexane
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B4416-100ML B4416-25ML
TCIAB4416-100MLEA 460 DKK
TCIAB4416-100ML TCIAB4416-25ML
Bortrichlorid ∼17% ∼1 mol/L in hexane
Bortrichlorid
Formel: BCl₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011313
CAS-nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01348
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%