6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4402-1G B4402-5G
TCIAB4402-1GEA 321 DKK
TCIAB4402-1G TCIAB4402-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0% (by GC)
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₆BrNO₂
MDL Number: MFCD00461173
CAS-nummer: 24036-52-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C