1,3-benzendithiol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4371-1G B4371-5G
TCIAB4371-1GEA 739 DKK
TCIAB4371-1G TCIAB4371-5G
1,3-benzendithiol ≥95.0% (by GC)
1,3-benzendithiol
Formel: C₆H₆S₂
Kogepunkt: 245°C
Smeltepunkt: 27°C
MDL Number: MFCD00004842
CAS-nummer: 626-04-0
EINECS: 210-925-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %