5-Brom-2-Fluor-m-xylen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B4370-1G B4370-5G
TCIAB4370-1GEA 222 DKK
TCIAB4370-1G TCIAB4370-5G
5-Brom-2-Fluor-m-xylen ≥97.0% (by GC)
5-Brom-2-Fluor-m-xylen
Formel: C₈H₈BrF
Kogepunkt: 89°C
MDL Number: MFCD01320701
CAS-nummer: 99725-44-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %