1,3-Butadien ∼15% in toluene
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B4359-100ML B4359-500ML
TCIAB4359-100MLEA 321 DKK
TCIAB4359-100ML TCIAB4359-500ML
1,3-Butadien ∼15% in toluene
1,3-Butadiene
Formel: C₄H₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008659
CAS-nummer: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01509
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Concentration (HNMR) 15.0 to 20.0 w/w%