1,3-Butadien ∼13% in hexane
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Buta-1,3-diene
B4358-100ML B4358-500ML
TCIAB4358-100MLEA 337 DKK
TCIAB4358-100ML TCIAB4358-500ML
1,3-Butadien ∼13% in hexane
1,3-Butadiene
Formel: C₄H₆
Molekylvægt: 54.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008659
CAS-nummer: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01509
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 15.0 to 18.0 w/w%