2-Brom-5-iod-3-methylpyridin ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-iodo-3-picoline
B4312-1G B4312-5G
TCIAB4312-1GEA 362 DKK
TCIAB4312-1G TCIAB4312-5G
2-Brom-5-iod-3-methylpyridin ≥96.0% (by GC)
2-Bromo-5-iodo-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrIN
Molekylvægt: 297.92 g/mol
MDL Number: MFCD09037466
CAS-nummer: 65550-78-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C