1,3,5-Benzenetricarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B4294-1G
B4294-5G
TCIAB4294-1GEA
903
DKK
TCIAB4294-1G
TCIAB4294-5G
1,3,5-Benzenetricarbonitrile ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Benzenetricarbonitrile
Formel:
C₉H₃N₃ |
MDL Number:
MFCD00019746 CAS-nummer: 10365-94-3 EINECS: 233-806-8 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |