4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4245-1G B4245-5G
TCIAB4245-1GEA 288 DKK
TCIAB4245-1G TCIAB4245-5G
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Bromo-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Molekylvægt: 244.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002599
CAS-nummer: 14091-15-7
EINECS: 237-941-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %