1-Brom-5-Chlor-2-iodbenzen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B4243-5G
B4243-25G
TCIAB4243-5GEA
279
DKK
TCIAB4243-5G
TCIAB4243-25G
1-Brom-5-Chlor-2-iodbenzen ≥96.0% (by GC)
1-Brom-5-Chlor-2-iodbenzen
Formel:
C₆H₃BrClI Molekylvægt: 317.35 g/mol Kogepunkt: 111°C Smeltepunkt: 33°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00672944 CAS-nummer: 31928-44-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |