9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-ethenoanthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 9-Bromodibenzobarrelene
B4239-1G B4239-5G
TCIAB4239-1GEA 1330 DKK
TCIAB4239-1G TCIAB4239-5G
9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-ethenoanthracene ≥98.0% (by GC)
9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-ethenoanthracene
Formel: C₁₆H₁₁Br
Molekylvægt: 283.17 g/mol
CAS-nummer: 126690-96-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C