N2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N2-Boc-4-fluoro-1,2-phenylenediamine, tert-Butyl (2-Amino-5-fluorophenyl)carbamate, (2-Amino-5-fluorophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B4237-200MG B4237-1G
TCIAB4237-200MGEA 493 DKK
TCIAB4237-200MG TCIAB4237-1G
N2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine
Formel: C₁₁H₁₅FN₂O₂
Molekylvægt: 226.25 g/mol
MDL Number: MFCD07787180
CAS-nummer: 362670-07-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C