tert-Butyl-2-amino-4-fluorophenylcarbamate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (2-Amino-4-fluorophenyl)carbamate, N1-Boc-4-fluoro-1,2-phenylenediamine, tert-Butyl 2-amino-4-fluorophenylcarbamate, (2-Amino-4-fluorophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester, N1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine
B4236-200MG B4236-1G
TCIAB4236-200MGEA 230 DKK
TCIAB4236-200MG TCIAB4236-1G
tert-Butyl-2-amino-4-fluorophenylcarbamate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
tert-Butyl-2-amino-4-fluorophenylcarbamate
Formel: C₁₁H₁₅FN₂O₂
Molekylvægt: 226.2500 g/mol
MDL Number: MFCD09701246
CAS-nummer: 579474-47-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C