Methylpalmitate til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43546.0100 8.43546.0500
8.43546.0100EA 450 DKK
8.43546.0100 8.43546.0500
Methylpalmitate til syntese, Sigma-Aldrich®
Methylpalmitate
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Kogepunkt: 417 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008994
CAS-nummer: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 30 °C
Molar Mass 270.46 g/mol
Boiling Point 415 - 418 °C (996 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C