(R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulphonyl dichloride ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B4187-1G B4187-200MG
TCIAB4187-1GEA 4140 DKK
TCIAB4187-1G TCIAB4187-200MG
(R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulphonyl dichloride ≥98.0% (by HPLC)
(R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulphonyl dichloride
Formel: C₂₀H₁₂Cl₂O₄S₂
CAS-nummer: 1187629-43-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -46.0 deg (C=1、THF)