(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-1-Benzyloxy-2-propanol, Benzyl (S)-(+)-2-Hydroxypropyl Ether
B4117-1G B4117-5G
TCIAB4117-1GEA 411 DKK
TCIAB4117-1G TCIAB4117-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Kogepunkt: 81°C
Flammepunkt: 108°C
MDL Number: MFCD07367008
CAS-nummer: 85483-97-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (C=1、CHCL3)