4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B4102-1G B4102-5G
TCIAB4102-1GEA 2150 DKK
TCIAB4102-1G TCIAB4102-5G
4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥98.0% (by GC)
4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene
Formel: C₂₅H₃₈S₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28291964
CAS-nummer: 365547-20-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %